Documenti fondamentali
681946
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5ClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
34-38 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-7-5-9(10(12,13)14)15-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
ONNDFDQMHCNEGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)