Key Documents
681156
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
97%
Sinonimo/i:
2′-Fluorocinnamide
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
74-78 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)