Documenti fondamentali
680672
Sigma-Aldrich
2,4-Dipropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
121-127 °C
Stringa SMILE
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)