Documenti fondamentali
680664
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BBrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
200-211 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)