Documenti fondamentali
680524
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BClF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BClF3O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
May contain varying amounts of anhydride.
Reactant for:
  • Synthesis of aryl- and hetarylfurocoumarins via Suzuki reaction
  • Synthesis of Et canthinone-3-carboxylates from Et 4-bromo-6-methoxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylate via a Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling and a Cu-catalyzed amidation reaction
  • Preparation of xanthines via one-pot coupling with diaminouracil
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with 8-bromo-1,5-naphthyridin-2-one
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)