Documenti fondamentali
680354
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylacetyl)thiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536
P. ebollizione
114-116 °C/14 mmHg
Densità
1.070 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)