Key Documents
680281
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5310
Densità
1.159 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)