Documenti fondamentali
680036
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClF3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
153 °C (subl.)
Stringa SMILE
Cl[H].FC(F)(F)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N.ClH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)