Documenti fondamentali
679976
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-acetic acid
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
110-114 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(CC(O)=O)C2
InChI
1S/C14H22O2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)6-11(15)16/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-,12+,13-,14-
FUOXJVUIQUYDDI-OPAWKCGKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)