Documenti fondamentali
679224
Sigma-Aldrich
Butyltrichlorosilane
≥98%, deposition grade
Sinonimo/i:
Trichlorobutylsilane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3SiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.56
Beilstein:
1736032
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
deposition grade
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
149 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Vedi tutto