Documenti fondamentali
679143
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-3-oxopiperazine
97%
Sinonimo/i:
1-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-3-oxopiperazine, 4-Fmoc-2-oxopiperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
124 °C
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
O=C1CN(CCN1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18-11-21(10-9-20-18)19(23)24-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,20,22)
YQKHEDWUIMBPKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)