Documenti fondamentali
679135
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
Scegli un formato
5 G
CHF 64.70
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 64.70
About This Item
Formula condensata:
C10H12Cl2N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
243-247 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)