Documenti fondamentali
678473
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 malonic acid-13C4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-(methyl-13C-d3)-propanedioic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4D3H3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])[13CH]([13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1D3,2+1,3+1,4+1
ZIYVHBGGAOATLY-SJCAVMRWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)