Documenti
678171
Sigma-Aldrich
3-(2-Indolinyl)-2-(trifluoromethyl)propionic acid
85%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-α-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
85%
Punto di fusione
61-66 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(CC1Cc2ccccc2N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3NO2/c13-12(14,15)9(11(17)18)6-8-5-7-3-1-2-4-10(7)16-8/h1-4,8-9,16H,5-6H2,(H,17,18)
REOULSYTKDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3