678066
Poly{[2,5-bis(2-(N,N-diethylamino)ethoxy)-1,4-phenylene]-alt
Sinonimo/i:
Poly{[2,5-bis(3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl)-1,4-phenylene]-<hide>alt</hide>-1,4-phenylene}
About This Item
Stato
solid
λmax
340 nm
Fluorescenza
λem 401 nm in chloroform
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)