677566
1,1,2,2-Tetrachloroethane-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
applicazioni
agriculture
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[13CH](Cl)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1+1,2+1
QPFMBZIOSGYJDE-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)