Key Documents
67674
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
≥98.0%
Sinonimo/i:
1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Punto di fusione
174-178 °C
Stringa SMILE
Cl.OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)