Documenti fondamentali
676721
Sigma-Aldrich
2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Densità
1.076 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)