Key Documents
676675
Sigma-Aldrich
9-(1S, 2S-Pseudoephedrinly)-(10R)-(trimethylsilyl)-9-borabicyclo[3.3.2]decane
Sinonimo/i:
Methyl-(1-methyl-2-phenyl-2-(10-trimethylsilanyl-9-borabicyclo(3.3.2)dec-9-yloxy)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H38BNOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +60°, c = 4.5 in chloroform-d
Punto di fusione
130-134 °C
Stringa SMILE
CN[C@@H](C)[C@@H](OB1C2CCCC(CCC2)[C@@H]1[Si](C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H38BNOSi/c1-17(24-2)21(18-11-7-6-8-12-18)25-23-20-15-9-13-19(14-10-16-20)22(23)26(3,4)5/h6-8,11-12,17,19-22,24H,9-10,13-16H2,1-5H3/t17-,19-,20+,21+,22-/m0/s1
ZOZYQBFBLCMBTA-RXZUFOQRSA-N
Applicazioni
Air-stable, crystalline pseudoephedrine borinic acid complex which when treated with an appropriate Grignard reagent provides access to homoallylic or homopropargylic alcohols and α-allenyl carbinols.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)