Documenti fondamentali
676152
Sigma-Aldrich
Formamidine-13C,d,15N2 acetate
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H15N=13CD15NH2·CH3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([15NH2])=[15NH].CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)/i;1+1D,2+1,3+1
XPOLVIIHTDKJRY-IQWMQCKPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)