Documenti
676012
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BrFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-62 °C
Stringa SMILE
Fc1cccc(Br)c1C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
IELGUZKHALDFOO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3