Documenti fondamentali
675814
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
Sinonimo/i:
1-Benzyl-3-pyrrolidinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5477
Densità
1.024 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NC1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2
HBVNLKQGRZPGRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)