675466
Palmitic acid-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
PM
265.32 by atom % calculation
Punto di fusione
61-64 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2
IPCSVZSSVZVIGE-YNSOAAEFSA-N