Documenti
674850
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11F3O2
Peso molecolare:
232.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
55-61 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(CCc1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H11F3O2/c12-11(13,14)9(10(15)16)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,15,16)
ILPBLRFRNISTEM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3