Documenti fondamentali
674826
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorphenyl)-2-(trifluormethyl)-buttersäure
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10F4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impurezze
related aromatic impurities
3.6% ethyl acetate
Punto di fusione
72-76 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(CCc1ccc(F)cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F4O2/c12-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(10(16)17)11(13,14)15/h1-2,4-5,9H,3,6H2,(H,16,17)
BPFKBGMJHBFEOE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)