Documenti fondamentali
674443
Sigma-Aldrich
16-Carboxyhexadecyl disulfide
97%
Sinonimo/i:
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H64O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
106-111 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)