Documenti fondamentali
674230
Sigma-Aldrich
11-Mercaptoundecyl trifluoroacetate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23F3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4294
Punto di fusione
50-51 °C
Densità
1.059 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C13H23F3O2S/c14-13(15,16)12(17)18-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19/h19H,1-11H2
YOZNBMSWVPXLKM-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2