Documenti fondamentali
673749
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-benzylpiperidine-4-carboxylate
96%
Sinonimo/i:
4-(Phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H29NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5028
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H29NO4/c1-5-24-17(22)20(15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-21(14-12-20)18(23)25-19(2,3)4/h6-10H,5,11-15H2,1-4H3
CWWGEJKQPHMAOY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)