Documenti fondamentali
673269
Sigma-Aldrich
Sodium dimethylphenylsilanolate hydrate
97%
Sinonimo/i:
Phenyl(dimethyl)silanolate sodium salt
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)Si(ONa)(CH3)2 · xH2O
Peso molecolare:
174.25 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
197-218 °C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].C[Si](C)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11OSi.Na.H2O/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
GTSOGRDRMFDZQL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Articoli
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.