Key Documents
673137
Sigma-Aldrich
Naphthalene-2-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
66-70 °C
Stringa SMILE
N#Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H
AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges