673064
(2-Methylallyl)palladium(II) chloride dimer
Sinonimo/i:
Chloro(2-methylallyl)palladium(II) dimer, Dichlorobis(2-methylallyl)dipalladium, NSC 270885
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
168.2-174.0 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][C]([CH2])C.[CH2][C]([CH2])C
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-4(2)3;;;;/h2*1-2H2,3H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
XVIHZVZZPKOMRE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Asymmetric allylic alkylation reactions
- Suzuki-Miyaura reactions
- Reductive cleavage reactions
- Reaction of alkenyloxiranes with carbon monoxide
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.