673056
2-(4-Boc-piperazinyl)-2-phenylacetic acid
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
200-204 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-11-9-18(10-12-19)14(15(20)21)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,21)
QPEHPIVVAWESTM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)