Documenti
672831
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Sinonimo/i:
4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4F4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
Densità
1.279 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Fc1cc(ccc1OC(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C9H4F4O/c1-2-6-3-4-8(7(10)5-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
MTPNHEDDMZRILD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C