Documenti fondamentali
672823
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-chloroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
3-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
39-43 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Substrate used in a one-step preparation of symmetrical 1,4-diketones in the presence of Zn-I2.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 1750-1750 (2004)