Documenti fondamentali
672080
Sigma-Aldrich
S-sec-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)SCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4773
Densità
1.1070 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
QMEKFEIJHUSKSJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)