671541
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
EMIM DEP
Saggio
≥97% (HPLC)
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.475
Gruppo funzionale
phosphate
Stringa SMILE
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?