Documenti fondamentali
671290
Sigma-Aldrich
(2S,4R)-4-Hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid dibenzylamide
99% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
99% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -58.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-17-11-18(20-12-17)19(23)21(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18,20,22H,11-14H2/t17-,18+/m1/s1
ONGZRIRZKQFXRQ-MSOLQXFVSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)