Documenti fondamentali
670987
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-Aminocyclohexanol
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.29
Beilstein:
5810950
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1
XVROWZPERFUOCE-IUCAKERBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)