Documenti fondamentali
670863
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-N-Boc-2-Aminocyclohexanol
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.29
Beilstein:
6921870
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D +4.9±0.5°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m1/s1
XVROWZPERFUOCE-RKDXNWHRSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)