670561
(1R,2R)-(−)-Norpseudoephedrine
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
(−) -Pseudonorephedrine, (1R,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, (R,R)-α-(1-Aminoethyl)benzenemethanol, L-(−)-Norpseudoephedrine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -34.0±2.0°, c = 3.5 in ethanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](N)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9+/m1/s1
DLNKOYKMWOXYQA-APPZFPTMSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)