Documenti fondamentali
670383
Sigma-Aldrich
(R)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, (R)-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3% HCl
Purezza ottica
ee: ≥98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤10% water
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m1/s1
CDULPPOISZOUTK-LLVKDONJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)