Documenti fondamentali
670294
Sigma-Aldrich
Tributylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
Methyltributylphosphonium dibutyl phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H48O4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (T)
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
Stringa SMILE
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[P+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30P.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
YSDNFBJEBGDXJL-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)