Documenti fondamentali
670065
Sigma-Aldrich
Triethylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥97.0% (CH)
Sinonimo/i:
Methyltriethylphosphonium dibutyl phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H36O4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (CH)
Impurezze
≤1.0% water
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
CC[P+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
KFJORSGSCYXKQU-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)