Documenti fondamentali
670030
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyl]maleimide
98%
Sinonimo/i:
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholanyl]-1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrrol-2,5-dione, catASium® MNXylF(R)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27F6NO2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
≥98% (31P-NMR)
98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(C2=O)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)