669881
(S)-2-(Azidomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(Azidomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(azidomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)