Documenti fondamentali
669040
Sigma-Aldrich
2,5-Bis[2-(N,N-diethylamino)-ethoxy]-1,4-dibromobenzene
Sinonimo/i:
2,5-Bis[3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl]-1,4-dibromobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H30Br2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.25
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Punto di fusione
58-63 °C
Stringa SMILE
CN(C)CCOc1cc(Br)c(OCCN(C)C)cc1Br
InChI
1S/C14H22Br2N2O2/c1-17(2)5-7-19-13-9-12(16)14(10-11(13)15)20-8-6-18(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
ROMKKPMBKLIRCX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)