Documenti fondamentali
668788
Sigma-Aldrich
S-Propyl chlorothioformate
96%
Sinonimo/i:
(Propylthio)carbonyl chloride, S-Propyl thiochloroformate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2SCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4807
P. eboll.
37 °C/8 mmHg
Densità
1.149 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)