Documenti fondamentali
668338
Sigma-Aldrich
9-Undecyn-1-ol
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
P. ebollizione
92-93 °C/0.03 mmHg
Densità
0.866 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Pentyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
302481
4-Pentyn-1-ol