Documenti fondamentali
668133
Sigma-Aldrich
4-(5-Bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-(5-bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13BrN2O3S
Peso molecolare:
345.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
209-213 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)s2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)