Documenti fondamentali
668125
Sigma-Aldrich
Ethylsulfonate, polymer-bound
30-70 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g S loading
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Grado di funzionalizzazione
2.0-2.5 mmol/g S loading
Dimensione particelle
30-70 mesh
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)